missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Gentamicin (50 mg/mL)

Numéro de catalogue. 15750078
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
10 x 10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
15750078 10 x 10 mL
15750060 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 15750078 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15750078

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Médicament antibiotique soluble dans l’eau initialement purifié à partir du champignon Micromonospora purpurea

  • Le sulfate de gentamicine est un antibiotique soluble dans l’eau initialement purifié du champignon Micromonospora purpurea
  • Il agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui entraîne l’inhibition de la synthèse protéique et la mort des bactéries sensibles
  • Gibco™ La gentamicine est efficace contre une grande variété de bactéries à Gram positif et à Gram négatif, et est utilisée pour prévenir la contamination des cultures cellulaires par des bactéries
  • La concentration de travail recommandée varie de 0,5 à 50 μg/mL
  • À conserver à 15 °C à 30 °C

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Compliance

Fabriqué dans une installation conforme aux normes cGMP, enregistrée auprès de la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifiée selon ISO les normes 13485.

Spécifications

Catégorie Gentamicine
Forme physique Liquide
Avec filtre, stérile Oui
Concentration 50 mg/mL
Quantité 10 x 10 mL
Demande validée Prévention de la contamination des cultures cellulaires
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.