missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfate de gentamicine, MP Biomedicals™
Description
Le produit est un mélange de 3 composants majeurs désignés comme C1, C1a et C2. La gentamicine est utilisée comme sel de sulfate. Chaque composant est composé de cinq azotes de base et nécessite cinq équivalents d’acide sulfurique par mol de base de gentamicine.
- Utilisé comme agent de sélection dans les applications de la biologie moléculaire
- Traite de nombreux types d’infections bactériennes, en particulier celles causées par des organismes à Gram négatif
Spécifications
Spécifications
| Forme physique | Poudre |
| pH | 3,5 à 5,5 (1 dans 25, solution aqueuse) |
| Point de fusion | 218 °C à 237 °C (sous forme de poudre) (littérature) |
| Résidus de calcination | ≤1% |
| Perte à la dessication | ≤18% |
| Puissance | ≤590 μg/mg |
| Couleur | White |
| Quantité | 250 mg |
| Rotation optique | 107 – 121° (10 mg/ml, eau) |
| Renseignements sur la solubilité | H2O : soluble 50 mg/ml |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver à +4 °C. |