Learn More
Sulfate de gentamicine, MP Biomedicals™
Description
Le sulfate de gentamicine est produit par la fermentation de Micromonospora purpurea ou M. echinospora. Il s’agit d’un mélange de trois composantes majeures désignées comme C1, C1a et C2. Chaque composant est composé de cinq azotes de base et nécessite cinq équivalents d’acide sulfurique par mol de base de gentamicine. La gentamicine est utilisée comme sel de sulfate.
Le sulfate de gentamicine est un antibiotique à large spectre efficace contre les bactéries Gram positives et Gramnégatives. Il est efficace contre les souches résistantes à la tétracycline, au chloramphénicol, à la kanamycine et à la colistine, en particulier contre les souches de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus et Streptococcus.
Mode d’action :
- La gentamicine provoque une mauvaise lecture du codon en se liant à la sous-unité ribosomique 30S
- Cette liaison bloque la translocation du peptidyl-ARNt du site accepteur vers le site donneur
- L’effet bactéricide sur Pseudomonas aeruginosa est exercé par la liaison de la gentamicine à la membrane externe, où elle déplace les cations naturels, déstabilise la membrane et forme des trous à la surface cellulaire.
Spécifications
Spécifications
| Forme physique | Poudre |
| pH | 3,5 à 5,5 (solution aqueuse à 4 %) (littérature) |
| Point de fusion | 218 °C à 237 °C (littérature) |
| Puissance | >590 μg/mg |
| Quantité | 50 mg |
| Rotation optique | 116° |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau (50 mg/ml, clair à légèrement brumeux, incolore à faible). Pratiquement insoluble dans l’alcool et d’autres solvants organiques. |
| Niveau | Culture cellulaire |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver à 4 °C. |