missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfate de gentamicine, solution antibiotique, Conc : 10 mg/mL, MP Biomedicals

Numéro de catalogue. ICN1676045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN1676045 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN1676045 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 091676045

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Concentration en solution antibiotique : 10 mg/mL Efficace contre les bactéries à gram positif et à gram négatif, ainsi que contre le mycoplasma Température de stockage : 15 –30 °C

Identifiants chimiques

CAS 1405-41-0 , 7732-18-5

Spécifications

Catégorie Sulfate de gentamicine
Nom ou substance chimique Gentamicin Sulfate
Forme physique Liquid
Couleur Light Yellow
Quantité 10 mL
Niveau Not Available