missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Kits d’étalonnage de filtration sur gel

Numéro de catalogue. 45001432
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
43 000 à 669 000
6 500 à 75 000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. MWCO
45001432 6 500 à 75 000
45001433 43 000 à 669 000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 45001432 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28403841

Calibrez simplement et de façon fiable les colonnes de filtration en gel. Cytiva Life Sciences™ Les kits d’étalonnage de filtration sur gel contiennent une série bien définie d’étalons protéiques.

  • Gamme optimisée de protéines adaptées aux milieux haute résolution et aux colonnes préemballées
  • Chaque kit contient cinq fioles de protéines lyophilisées
  • Blue Dextran 2000 inclus pour déterminer la fraction vide de la colonne

Spécifications

Quantity À l’unité
For Use With (Equipment) Médias haute résolution et colonnes préemballées
Product Type Kit d’étalonnage
For Use With (Application) Étalonnage de milieux et colonnes de filtration en gel haute résolution tels que Superdex™, Superose et Sephacryl
Includes 10 mg d’aprotinenine (6 500 M), 50 mg de ribonucléase A (13 700 Mr), 15 mg d’anhydrase carbonique (29 000 Mm), 50 mg d’Ovalbumine (43 000 Mr), 50 mg de Conalbumine (75 000 M), 50 mg de Dextrane bleue (2 000 000 M).
MWCO 6 500 à 75 000
Content And Storage 2° à 8 °C