missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Seringues GC SMART pour TriPlus™ RSH SMART Autosampler

Numéro de catalogue. 03050910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (Metric):
0,5 μL
1 μL
5 μL
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
Needle Gauge:
23s G
26s G
19 G
22 G
23 G
26 G
Length (Metric) Needle:
57 mm
65 mm
85 mm
Product Type:
Seringue autoéchantillonneur GC étanche aux gaz, LC
Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
Seringue GC autosampler étanche au gaz, trou latéral
Seringue GC Autosampler, biseau
Seringue GC Autosampler, cône
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (Metric) Needle Gauge Length (Metric) Needle Product Type
03050910 0,5 μL 23 G 57 mm Seringue GC Autosampler, cône
03050911 1 μL 23 G 57 mm Seringue GC Autosampler, cône
03050912 5 μL 23s G 85 mm Seringue GC Autosampler, cône
03050913 5 μL 23s G 57 mm Seringue GC Autosampler, cône
03050914 5 μL 26s G 85 mm Seringue GC Autosampler, cône
03050915 5 μL 26s G 57 mm Seringue GC Autosampler, cône
03050916 10 μL 23s G 85 mm Seringue GC Autosampler, cône
03050917 10 μL 23s G 57 mm Seringue GC Autosampler, cône
03050918 10 μL 26s G 85 mm Seringue GC Autosampler, cône
03050919 10 μL 26s G 57 mm Seringue GC Autosampler, cône
03050920 10 μL 23s G 85 mm Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
03050921 10 μL 23s G 57 mm Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
03050922 10 μL 26s G 85 mm Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
03254198 10 μL 26s G 57 mm Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
03050923 10 μL 26s G 57 mm Seringue GC Autosampler, biseau
03050924 25 μL 23s G 57 mm Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
03050925 25 μL 26s G 85 mm Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
03050926 25 μL 26s G 57 mm Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
03050927 50 μL 23s G 57 mm Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
03050928 50 μL 26s G 85 mm Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
03050929 50 μL 26s G 57 mm Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
03050930 100 μL 23s G 57 mm Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
03050931 100 μL 26s G 85 mm Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
03050932 100 μL 26s G 57 mm Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
03050933 100 μL 23 G 85 mm Seringue GC autosampler étanche au gaz, trou latéral
03050934 100 μL 23 G 57 mm Seringue GC autosampler étanche au gaz, trou latéral
03050935 250 μL 26 G 85 mm Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
03050936 250 μL 26 G 57 mm Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
03050937 250 μL 23 G 85 mm Seringue GC autosampler étanche au gaz, trou latéral
03050938 250 μL 23 G 57 mm Seringue GC autosampler étanche au gaz, trou latéral
03050939 500 μL 26 G 85 mm Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
03050940 500 μL 26 G 57 mm Seringue GC Autosampler étanche au gaz, cône
03050941 500 μL 23 G 57 mm Seringue GC autosampler étanche au gaz, trou latéral
03050942 1 mL 22 G 57 mm Seringue autoéchantillonneur GC étanche aux gaz, LC
03050943 1 mL 23 G 65 mm Seringue GC autosampler étanche au gaz, trou latéral
03050944 2.5 mL 23 G 65 mm Seringue GC autosampler étanche au gaz, trou latéral
03050945 5 mL 23 G 65 mm Seringue GC autosampler étanche au gaz, trou latéral
03050946 10 mL 19 G 57 mm Seringue autoéchantillonneur GC étanche aux gaz, LC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Numéro de catalogue. 03050910 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365A0241SM

Utilisez ces seringues GC intégrées à une puce d’identification pour suivre les numéros de pièces et de lots, l’utilisation et l’historique, afin d’augmenter la confiance en données et d’assurer la conformité système.

Utilisez la technologie unique des Thermo Scientific™ seringues GC SMART comme approche traçable et basée sur l’utilisation pour la gestion des seringues en chromatographie en phase gazeuse (GC), ce qui entraîne une fiabilité accrue, un temps de fonctionnement de l’instrument, une confiance dans les résultats et une traçabilité complète. Lorsqu’elles sont installées sur un Thermo Scientific™ TriPlus™ SMART RSH autoéchantillonneur, les SMART seringues bénéficient de cette technologie unique. SMART Chaque seringue est équipée d’une puce d’identification, qui stocke des informations telles que le numéro de pièce, le numéro de lot, la plage d’utilisation et l’historique de cette seringue spécifique. Les informations stockées sur la puce peuvent être directement consultées et rapportées via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS un logiciel.

SMART Les seringues sont compatibles avec tous les TriPlus™ RSH instruments ainsi qu’avec les plateformes PAL et les instruments de la série AOC-6000.

SMART Avantages
technologiques - Gagner une plus grande confiance dans les résultats
analytiques - Assurer une utilisation sans erreur des seringues grâce à l’identification automatique - Soutenir
GLP l’accréditation avec traçabilité
de l’historique d’utilisation - Optimiser la consommation en surveillant les conditions d’utilisation et la durée
de vie - Faciliter la gestion des seringues grâce à un tableau de bord de notification santé codé par couleur intégré dans Chromeleon™ CDS

Spécifications

Description 0,5 μL RN, 23 G, cône, 57 mm
Needle Gauge 23 G
Product Type Seringue GC Autosampler, cône
Volume (Metric) 0,5 μL
Length (Metric) Needle 57 mm
Needle Point Style Base conique du porte pipette
For Use With (Equipment) TriPlus RSH SMART Autosampler, tous TriPlus RSH les instruments et tous les modèles PAL3