missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell GAMMEX™ Système PI Plus Glove-in-Glove

Numéro de catalogue. 17103779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
17103779 9
17103772 5.5
17103773 6
17103774 6.5
17103775 7
17103776 7.5
17103777 8
17103778 8.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 17103779 Fournisseur Ansell Code fournisseur 340082090

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Système synthétique de double gant pré-enfilé composé de deux gants en polyisoprène (PI) en un seul, ce qui facilite l’utilisation de deux gants dans un seul gant

  • Système de double gant pré-enfilé : Permet d’économiser un temps précieux pour l’enfiler
  • 50% moins d’emballage intérieur : empreinte environnementale réduite
  • Formulation PI Skin-Friendly : Aucune sensibilisation aux allergènes connus*

Spécifications

Certifications/Conformité AS/NZS 4179|ASTM D3577|ASTM D7160|ASTM F739|EN 16523-1|EN 455 1-4|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|ISO 10282|JIS T9107
Sans accélérateur Oui
Applications Laboratoire
NQA 0.65
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition extérieure Partiellement texturé
Épaisseur du doigt (impériale) 16,93 ± 1,97 mil
Épaisseur des doigts (métrique) 0,43 ±0,05 mm
Main Spécifique
Sans latex Non
Matériau Polyisoprène
Épaisseur de la paume (impériale) 15,55 ± 1,97 mil
Épaisseur de palm (métrique) 0,40 ±0,05 mm
Poudré Sans poudre
Taille 9
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 15,55 ± 1,97 mil
Épaisseur (métrique) 0,40 ±0,05 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats