missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Galacton-Star™ Substrat (concentré 50X)

Numéro de catalogue. T2266
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 mL
10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T2266 10 mL
T2265 4 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T2266 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T2266
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Substrat chimiluminescent concentré pour les tests E. βcoli-galactosidase. Thermo Scientific Galacton-Star Le substrat (concentré 50X) est très sensible, ce qui le rend idéal pour la détection d’une expression faible et pour la normalisation par transfection avec le

Galacton-Star Le substrat est un substrat chimiluminescent conçu pour la détection rapide et sensible de βla -galactosidase dans les lysats cellulaires. Le test chimiluminescent présente une sensibilité supérieure de plus de trois ordres de grandeur comparée aux tests colorimétriques βde galactosidase. L’émission lumineuse du Galacton-Star substrat atteint un maximum en 60 à 90 minutes et reste constante pendant au moins 1 heure. Après incubation à température ambiante, le signal est mesuré au luminomètre.

Galacton-Star Le substrat est un substrat chimiluminescent conçu pour la détection rapide et sensible de la bêta-galactosidase dans les lysats cellulaires. Le test chimiluminescent présente une sensibilité plus élevée de trois ordres de grandeur que les tests colorimétriques de bêta-galactosidase. L’émission lumineuse atteint Galacton-Star un maximum en 60 à 90 minutes et reste constante pendant au moins 1 heure. Après incubation à température ambiante, le signal est mesuré au luminomètre. Aussi peu que 10 femtogrammes de bêta-galactosidase (20 000 molécules) sont détectables.

Spécifications

Type de produit ELISA Substrat
Quantité 10 mL
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
Format Flacon
Gamme de produit Galacto-Star, Galacton-Star, NovaBright
Type de substrat Beta-Gal
Contenu et stockage Conservez le produit à 4 °C.
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.