missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dynamic Diagnostics Bouclier de sécurité à bras flexible - Base à pince en C

Numéro de catalogue. 22899671
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la lentille:
Polycarbonate
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau de la lentille
22899671 Polycarbonate
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22899671 Fournisseur Dynamic Diagnostics Code fournisseur 10007

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce bouclier est fabriqué en polycarbonate résistant à l’éclat pour une clarté optique maximale. Le bras flexible recouvert de vinyle maintient le bouclier à la position idéale pour votre tâche.

  • Bouclier en polycarbonate incassable pour une clarté optique maximale
  • Protège contre les chocs, les éclats chauds, l’huile et les éclaboussures
  • Un revêtement en vinyle robuste protège le bras flexible contre la graisse, l’huile et les contaminants
  • Excellentes applications pour le médical, le soudage, le meulage, les scies et d’autres usages où la protection est nécessaire
  • Aide à répondre aux besoins de l’OSHA et ANSI de sécurité
  • La serre en C à vis maintient solidement le bouclier à différentes surfaces de travail
  • Point de fusion du polycarbonate : 400 °F
  • Les boucliers sont pré-percés pour être fixés au support du bras flexible et sont expédiés non assemblés

Spécifications

Hauteur (impériale) 18 in
Type de verre Protection contre les éclaboussures
Largeur (impériale) 12 in
Teinte de la lentille Transparent
À utiliser avec (application) Médical, soudure, meulage
Longueur (impériale) 12 in
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 4 lb.
Matériau Métal (revêtu de vinyle)
Matériau de la lentille Polycarbonate