missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Gants en nitrile verts de 15 mil doublés de flocs résistants aux produits chimiques
Description
Acceptable pour des applications alimentaires et pharmaceutiques.
- Motif en relief en losange embossé sur la paume et les doigts
- La taille est embossée sur chaque gant
- Fabriqué dans une ISO installation certifiée 9002
- Couleur : vert
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, FDA 21 CFR 170-199, 21 CFR 170-199, FDA (US Food and Drug Administration) |
| Certifications/Conformité (Europe) | EC |
| Chloré | Non |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Vert |
| Épaisseur du doigt (impériale) | 15 mil |
| Épaisseur des doigts (métrique) | 0.38 mm |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Épaisseur de la paume (impériale) | 15 mil |
| Afficher plus de résultats |