missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Gants d’inspection en coton Lisle légers jusqu’au coude
Description
- Gants d’inspection en coton en lisse de qualité supérieure
- Efficaces comme doublures sous des gants jetables et non soutenus à l’épreuve des liquides
- Motif réversible en deux parties
- Tissu 100% coton
- Non ourlé
Spécifications
Spécifications
| Structure | Tricote de cordes |
| Matériau de revêtement | Non enduites |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage limité |
| Main | Ambidextres |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Coton |
| Type de produit | Gants d’inspection |
| Taille | Petit |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus de résultats |