missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Huit prises Barre-tension installée à l’avant, 15 ampères, 110 V

Numéro de catalogue. 25100346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Exigences électriques:
110 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Exigences électriques
25100346 110 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 25100346 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur X8FF

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ajoutez des prises électriques à votre établi avec Fisherbrand une prise intégrée et un disjoncteur éclairé.

Ajoutez des prises électriques à votre établi avec Fisherbrand une prise intégrée et un disjoncteur éclairé. 8 prises, 15 ampères, 110 V, garantie du fabricant de 25 ans

  • 4 débouchés
  • 15 amplis
  • 110V
  • Garantie du fabricant de 25 ans

Order Info

Commande obligatoire d'une table / établi - Impossible de commander indépendamment

Certifications

Classé UL

Warranty

Garantie du fabricant de 25 ans

Spécifications

Aperçu général Barre-tensions
Comprend Interrupteur éclairé, disjoncteur et 25,4 cm (10 po.) Corde
Exigences électriques 110 V