Learn More
Thermo Scientific™ Méthyltransférase CpG (M.SssI)
Description
L'enzyme méthyle la position C5 sur la moitié de base de tous les nucléotides de cytosine contenus dans l'ADN double brin non méthylé ou hémiméthylé dans un contexte 5'-CpG-3'.
M.SssI est spécifiquement formulé pour des temps de réaction rapides sans compromettre l’efficacité de la réaction. L’enzyme complète la modification de toutes les CpG en 15 minutes à 37 °C. De plus, l’enzyme a été spécifiquement validée pour une utilisation avec l’ADN génomique – le substrat principal dans les études épigénétiques.
Le M.SssI est fourni avec un tampon de réaction optimisé de 10X et 50X de S-adénosylméthionine (SAM) comme cofacteur.
Faits saillants
- Haute efficacité - méthylation in vitro complète de tous les CpG dans l’ADN non méthylé et hémi-méthylé
- La réaction rapide est complétée en 15 minutes à 37 °C
- Stable - à -20 °C pendant 2 ans
Spécifications
Spécifications
| Enzyme | Méthyltransférase |
| Tampon compatible | Tampon de réaction 10X |
| Quantité | 25 μL |
| Type de produit | Méthyltransférase CpG |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.