missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthyle 5-bromovalérate, 98%

Numéro de catalogue. AAA1195236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1195236 500 g
AAA1195214 25 g
AAA1195222 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1195236 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1195236
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 14660-52-7 | C7H13BrO2 | 209,08 g/mol

L’éthyle 5-bromovalérate est utilisé dans la préparation de la S(γ-Carboxypropyl)-DL-homocystéine et de la S(δ-Carboxybutyl)-DL-homocystéine. Il est également utilisé dans la préparation de l’éthyl-5-azidovalérate.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’éthyle 5-bromovalérate est utilisé dans la préparation de la S(γ-Carboxypropyl)-DL-homocystéine et de la S(δ-Carboxybutyl)-DL-homocystéine. Il est également utilisé dans la préparation de l’éthyl-5-azidovalérate.

Solubilité
Pas miscible ni difficile à mélanger dans l’eau.

Notes
Photosensible. Évitez les agents oxydants. Magasiner dans le noir.

Identifiants chimiques

CAS 14660-52-7
Formule moléculaire C7H13BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.08
Numéro MDL MFCD00000266
Clé InChI AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84580
Nom de l’IUPAC Éthyle 5-bromopentanoate
SOURIRES CCOC(=O)CCCCBr

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethyl 5-bromovalerate
Densité 1.306
Point d’ébullition 227 °C
Point d’éclair 103 °C (217 °F)
Indice de réfraction 1.458
Formule linéaire Br(CH2)4CO2CH2CH3
Quantité 500 g
Beilstein 1752023
Sensibilité Sensible à la lumière
Synonyme ethyl 5-bromovalerate, 5-bromopentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromovaleric acid ethyl ester, ethyl omega-bromovalerate, ethyl5-bromovalerate, ethyl-5-bromovalerate, pubchem3955, ethyl-5-bromo-valerate, ethyl-5-bromopentanoate
Renseignements sur la solubilité Pas miscible ni difficile à mélanger dans l’eau.
Poids de formule 209.09
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 238-705-2
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche