missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tians Pochettes vinyles Epic™ Blue

Numéro de catalogue. 19038422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (impériale):
0,81 oz.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Poids (impériale)
19038422 0,81 oz.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19038422 Fournisseur Tians Code fournisseur VSB418E

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Couvre-bras protecteurs en vinyle

  • Larges bandes élastiques
  • Épaisseur de 4 mil
  • Taille : 45,7 cm (18 po)

Spécifications

Matériau Vinyle
Modèle de manchette Élastique
Modèle VSB418E
Épaisseur 4 mil
Longueur (impériale) 18 po.
Longueur (métrique) 45.7 cm
Poids (impériale) 0,81 oz.
Poids (métrique) 23 g