missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyramex™ Endeavor™ Plus lunettes de sécurité
Description
Spécifications
Spécifications
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Résistant aux rayures |
| Certifications/Conformité | ANSI Z87.1, CSA Z94.3-07 |
| Type de verre | H2X |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Wrap-around Safety Glasses |
| Couleur du cadre | Noir, gris |
| Poids (métrique) | 23.5 g |
| Matériau | Polycarbonate, Nylon, Synthetic Foam |
| Jetable | Reusable |
| Matériau de la lentille | Polycarbonate |
| Afficher plus de résultats |