missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell ENCORE™ Gants chirurgicaux Perry Style 42™ PF
Description
- Latex de caoutchouc naturel
- Fabriqués à partir de formes anatomiques exclusives pour un confort accru et pour aider à réduire la fatigue des mains.
- Enduction polymère facilitant un enfilage rapide et aisé.
- Épaisseur optimisée assurant le meilleur équilibre entre protection et sensibilité tactile.
- Recommandés pour :
- Procédures d’examen brèves à faible risque;
- Procédures stériles en salle d’opération;
- Utilisation comme gant externe lors du double gantage;
- Procédures stériles à l’extérieur de la salle d’opération.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTM D3577 |
| Certifications/Conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Sans accélérateur | No |
| NQA | 0.65 |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Single-use |
| Finition extérieure | Sans texture |
| Main | Specific |
| Utilisation en laboratoire / salle blanche | Non |
| Sans latex | No |
| Afficher plus de résultats |