Learn More
Agilent BioTek EL406 Microplate Washer/Dispenser, IVD

The BioTek EL406 washer dispenser is a compact instrument offering fast, full plate washing along with three reagent dispensers. For In Vitro Diagnostic Use.
$45,970.74 - $110,956.80
Spécifications
| Accuracy | ±3%; Dispensing: ±1 μL at 5 μL, +1 μL at 20 μL, ±1% at 100 μL |
|---|---|
| Certifications/Compliance | CE and TUV marked. RoHS compliant. |
| Bottles | Optional (1 or 2 L) |
| Precision | Wash: <3% CV (model dependent); Dispense (Syringe Pump): ≤5% CV at 5 μL, ≤2.5% CV at 20 μL, ≤1% CV at 100 μL |
| Dispense Volume | 500 nL to 3000 μL/well |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Model | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Model | Prix | Quantity & Availability | |||||
BT406P4SI
![]() |
Agilent BioTek
406P4SI |
406PF |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
BT406SNA4SI
![]() |
Agilent BioTek
406SNA4SI |
406SNA4 |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
BT406PNA4SI
![]() |
Agilent BioTek
406PSNA4SI |
406PSNA4 |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
BT406SN0LSI
![]() |
Agilent BioTek
406SNA0LBSI |
406SNA0LB |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
BT406PUB1SI
![]() |
Agilent BioTek
406PUB1SI |
406PUB1 |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
BT406PUB3SI
![]() |
Agilent BioTek
406PUB3SI |
406PUB3 |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
BT406SUB1SI
![]() |
Agilent BioTek
406PSUB1SI |
406PSUB1 |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
BT406SUB3SI
![]() |
Agilent BioTek
406PSUB3SI |
406PSUB3 |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
BT406PB1LSI
![]() |
Agilent BioTek
406PSUB1LBSI |
406PSUB1LB |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
BT406PB3LSI
![]() |
Agilent BioTek
406PSUB3LBSI |
406PSUB3LB |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
BT406PB1SSI
![]() |
Agilent BioTek
406PSUB1SBSI |
406PSUB1SB |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
BT406PB3SSI
![]() |
Agilent BioTek
406PSUB3SBSI |
406PSUB3SB |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
BT406PUB2SI
![]() |
Agilent BioTek
406PUB2SI |
406PUB2 |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
BT406SUB2SI
![]() |
Agilent BioTek
406PSUB2SI |
406PSUB2 |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
BT406PB2LSI
![]() |
Agilent BioTek
406PSUB2LBSI |
406PSUB2LB |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
BT406PB2SSI
![]() |
Agilent BioTek
406PSUB2SBSI |
406PSUB2SB |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
BT406PU0LSI
![]() |
Agilent BioTek
406PSU0LBSI |
406PSU0LB |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
BT406PU0SSI
![]() |
Agilent BioTek
406PSU0SBSI |
406PSU0SB |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
Description
The BioTek EL406 washer dispenser is a compact instrument offering fast, full plate washing along with three reagent dispensers. The EL406 capabilities include washing and dispensing for standard assays, plus biomagnetic separation and vacuum filtration protocols.
The Dual-Action manifold optimizes washing for loosely adherent cell monolayers. The patented Ultrasonic Advantage prevents blockages in the manifold tubes before washing, to reduce assay failure. This modular plate washer dispenser offers flexibility with both syringe pump and peristaltic pump dispensers, along with plate washing, on a single platform.
Must be purchased together with required dispense/waste system accessory for use. Please contact your Fisher Sales Representative for more information.
Spécifications
| ±3%; Dispensing: ±1 μL at 5 μL, +1 μL at 20 μL, ±1% at 100 μL | |
| Optional (1 or 2 L) | |
| 500 nL to 3000 μL/well | |
| ≤2 μL/well | |
| Microplate Washer/Dispenser | |
| 1 to 250 | |
| 50/60 Hz | |
| 16.5 in. | |
| 12.5 in. | |
| 18 in. | |
| 32 lb. |
| CE and TUV marked. RoHS compliant. | |
| Wash: <3% CV (model dependent); Dispense (Syringe Pump): ≤5% CV at 5 μL, ≤2.5% CV at 20 μL, ≤1% CV at 100 μL | |
| 96-, 384- and 1536-well; Low profile and standard height; Solid and filter bottom (option) plates | |
| Programmable in minutes and seconds, up to 60 min. | |
| 14.5 kg | |
| High to Low Flow; Optimized rates for cell assays | |
| 1 μL | |
| 42 cm | |
| 31.8 cm | |
| 46 cm | |
| 100/240 V |