missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ DyLight™ 730-B1 NHS Ester

Numéro de catalogue. PI53032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI53032 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI53032 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSG53032

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Marquez les molécules contenant de l’amine pour l’imagerie à fluorescence ou la cytométrie en flux avec ces colorants esters du NHS à base de benzopyrillium et de cyanine, émetteurs infrarouges (633 ou 700 lasers).

Thermo Scientific™ Les colorants spéciaux DyLight Near Infrarouge offrent un large éventail d’options pour marquer des molécules avec des signatures de fluorescence proche infrarouge (NIR) pénétrant les tissus.

Les colorants DyLight NIR sont une famille d’agents de marquage pouvant être utilisés pour la détection de fluorescence brillante dans les applications d’imagerie cellulaire ou in vivo . Les colorants NIR peuvent être sélectionnés en fonction de leurs propriétés caractéristiques d’excitation et d’émission ou d’attributs relatifs d’hydrophilicitat/hydrophobie. Les colorants contenant un plus grand nombre de sulfonates chargés négativement auront généralement une plus grande solubilité dans l’eau que les colorants avec moins de sulfonates. Les colorants plus hydrophobes offrent souvent une meilleure capacité de pénétration cellulaire in vivo, tandis que les colorants plus hydrophiles ont un potentiel de liaison non spécifique moindre. Chaque colorant contient un ester NHS réactif à l’amine pour la modification simple des anticorps, protéines, peptides ou autres biomolécules par formation de liaisons amides. Les colorants NIR sont les meilleurs pour l’imagerie à travers les tissus et pour éviter l’interférence ou la trempe des biomolécules fluorescentes indigènes. Les colorants DyLight pour le proche infrarouge représentent la plus grande sélection de marquants fluorescents disponibles commercialement.

Points clés :

  • Large sélection–: la plus grande famille de colorants disponibles pour les applications de fluorescence NIR
  • Le groupe–ester réactif du NHS permet le marquage immédiat des anticorps, protéines, peptides et autres molécules contenant des amines par la formation de liaisons amides
  • Un large éventail de solubilités–dans l’eau choisissent des colorants hydrophiles aux hydrophobes afin d’optimiser la bonne étiquette de colorant pour la meilleure performance dans une application donnée
  • Les colorants NIR évitent les interférences–de fond Les colorants DyLight NIR évitent les interférences de fluorescence ou les effets de trempe des biomolécules présentes dans les échantillons
  • Excellente pénétration du signal à travers les cellules et les tissus –, les colorants NIR DyLight offrent la fenêtre optimale pour l’excitation et l’émission pour les applications d’imagerie in vivo

Critères à considérer lors du choix d’une teinture spéciale DyLight NIR :

  • Les longueurs –d’onde d’excitation et d’émission choisissent le meilleur colorant adapté aux capacités d’excitation et d’émission de votre instrument
  • Solubilité –dans l’eau, choisissez un colorant DyLight NIR en fonction de son hydrophilicité relative, qui est directement corrélée au nombre de sulfonates chargés négativement sur sa structure centrale. Les colorants plus hydrophiles sont les meilleurs pour maintenir la solubilité dans l’eau d’un anticorps marqué et limiter la liaison non spécifique du conjugué. Les colorants plus hydrophobes sont souvent les meilleurs pour pénétrer les tissus et les membranes cellulaires in vivo, ce qui signifie que les colorants avec moins de sulfonates peuvent mieux fonctionner pour certaines applications.
  • Sélection –des colorants DyLight : la large sélection de colorants NIR permet de tester un certain nombre de colorants candidats dans une application donnée pour des performances optimales

Recommandé dans les domaines suivants :

Imagerie in vivo ou ex vivo; Imagerie tumorale avec peptides marqués; Imagerie par fluorescence NIR (NIRF) de nanoparticules de silice marquées; Imagerie et caractérisation in vitro NIR; Détermination de la stabilité thermique; Tests de cytotoxicité; Imagerie moléculaire; Spectroscopie UV-VIS-NIR; Spectroscopie de corrélation de fluorescence; Applications d’IRM; le séquençage de l’ADN; Étiquetage d’amorce pour PCR; électrophorèse sur gel 2D; Cytométrie en flux/tri cellulaire activé par fluorescence (FACS); Microscopie confocale à balayage laser

Spécifications

Aperçu général DyLight 730-B1 NHS Ester
Quantité 1 mg
Type de produit Colorant
Solubilité DMF (diméthylformamide)
Contenu et stockage Conserver desséché à -20 °C. Expédié à température ambiante.
Réactivité chimique Amine
Groupement réactif Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS
Étiquette ou colorant DyLight™ Fluor (spécialité)
Type d’étiquette DyLight Fluors
Gamme de produit DyLight
Émission 755
Excitation 734
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.