missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Couvre-bottes d’économie Serged-Seam
Description
- Tyvek Upper
- Semelles en PVC embossé antidérapant
- Hauts et chevilles élastiques
- Hauteur : 17 po. (43 cm)
- Couleur : blanche
Order Info
Disponible en gros dans un seul sac de poly.
Spécifications
Spécifications
| Taille | X-Grand |
| Matériau | Tyvek Polyéthylène flashspun |
| Sans latex | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Haut élastique avec attaches aux chevilles |
| Type de semelle | Antidérapants |
| Type de couture | Surjetée |
| Épaisseur | 5,4 mil |
| Afficher plus de résultats |