missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Tychem™ Salopette à capuchon RESPONDER™ CSM
Description
- La fermeture éclair est équipée d’un coulisseur semi-automatique permettant à celui qui tire de rester en position fermée et verrouillée
- Réalisé dans le , conforme à l’Accord USA de libre-échange nord-américain (ALENA) et à la Loi sur les accords commerciaux (TAA)
- Capuche attachée adaptée au respirateur avec élastique autour de l’ouverture du visage, conçue pour couvrir le cou et le menton et s’ajuster autour du masque respiratoire
- Fermeture éclair solide pour une fermeture solide et flexible
- Fermeture éclair plus longue s’étendant jusqu’au menton pour une couverture complète du cou
- Le rabat tempête couvre la fermeture éclair que le porteur peut fixer avec un tissu robuste à crochet et boucle pour éviter toute intrusion à la fermeture éclair
- Les gants en butyle MIL-G-12223 offrent une durabilité mécanique et physique. Les gants sont fixés avec un anneau et un système de pince hermétiques à la vapeur et sont remplaçables
- Chaussettes intégrées composées de tissu de vêtement
- Les rabats attachés sont conçus pour couvrir le haut des bottes afin d’aider à réduire le risque d’intrusion de liquide
- Fabriqué selon des spécifications ne contenant pas de latex de caoutchouc naturel
Compliance
Conformément à l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et à la Loi sur les accords commerciaux (TAA)
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Brun clair |
| À utiliser avec (application) | Hazmat, Military, Domestic Preparedness |
| Type de cagoule | Attached |
| Matériau | Tychem |
| Taille | Moyens |
| Modèle de cheville | Survops de botte |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Sexe | Unisexe |
| Hauteur (impériale) | 5 pieds. 3 po. jusqu’à 5 pi 7 po. |
| Type de produit | Hooded Coverall |
| Afficher plus de résultats |