missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dentec Safety™ Comfort-Air™ Respirateurs complets Série 400 Diskit™ P100

Numéro de catalogue. 19222465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Size:
Petit/Moyen
Taille moyenne/Grande taille
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Size
19222465 Petit/Moyen
19222466 Taille moyenne/Grande taille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19222465 Fournisseur Dentec Safety™ Code fournisseur DTC6451887SKP100ZAM

Les respirateurs à demi-masque élastomérique de la série 400 avec Diskit™ ensemble filtre P100 sont idéaux pour la soudure, les applications de poussière et de brume huileuse.

  • Le design à profil bas s’intègre sous la plupart des casques de meulage et de soudure
  • Caoutchouc élastomérique de la série 400 complet avec Diskit™ filtre P100
  • Les grandes valves d’inhalation permettent aux utilisateurs d’inhaler un plus grand volume d’air par respiration, réduisant ainsi la résistance respiratoire
  • La valve d’expiration est stratégiquement positionnée sous les narines et devant la bouche pour s’assurer que l’air chaud expiré sorte immédiatement du masque
  • Le diaphragme de la soupape d’expiration possède des canaux qui agissent comme un parachute pour pièger l’air expiré et soulever le diaphragme du siège de la soupape avec très peu d’effort, créant plus d’espace pour laisser sortir l’air du masque
  • La bride d’étanchéité roulée offre du confort, améliore l’ajustement et ne nécessite pas d’ajuster les sangles de façon excessive
  • Une zone d’étanchéité texturée réduit le risque que le masque glisse sur le visage
  • Le réglage à 3 positions permet aux utilisateurs d’ajuster la cartouche à trois positions différentes

Spécifications

Certifications (NIOSH) NIOSH 42 CFR Partie 84
Color Noir
Filter Type P100
Material Élastomère thermoplastique
Product Type Respirateur à demi-masque
Size Petit/Moyen
With Exhalation Valve Oui
Facepiece Material Élastomère thermoplastique
For Use With (Equipment) Cartouches/Disquets
Model 4-SM-DISKP100ZAM
Packaging Type Sac d’exposition
Length (Metric) 10.16 cm
Width (Metric) 16.51 cm
Height (Metric) 12.7 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats