Learn More
Applied Biosystems™ DigitalSuite™ Logiciel
Description
Le logiciel est étroitement intégré à la plateforme d’instruments, offrant un flux de travail fluide du début à la fin de l’expérience, permettant à l’utilisateur d’importer facilement et rapidement des données numériques dans des études expérimentales. Ce logiciel permet aussi à l’utilisateur de définir la configuration expérimentale des plaques; générer des résultats absolus en copies par échantillon, incluant des intervalles de confiance à 95% autour de cette estimation; accéder directement aux données en temps réel pour la gestion de la qualité des données; et exporter les données pour des analyses ultérieures en aval.
Avantages clés :
• Intégration fluide dans QuantStudio™ le logiciel•
de collecte et d’analyse de données Lancement en un clic à partir du QuantStudio™ logiciel•
Format basé sur l’étude cohérent avec d’autres QuantStudio™ logiciels réduit le besoin d’apprendre de nouvelles fonctionnalités•
Flux de travail•
simplifié Étapes minimisées pour répondre simplifie l’analyse
• Calcul direct des copies cibles / μL fournit une quantification
• absolue des cibles Accès aux données en temps réel de l’intérieur DigitalSuite™ le logiciel permet une analyse directe des données critiques par l’utilisateur pendant le processus
de contrôle qualité Visualisation
• étendue des données Voir les cartes thermiques des plaques, les graphiques à barres et les diagrammes de grappes Utilisez
• des interfaces visuelles pour explorer les données•
de manière interactive Les paramètres par défaut configurables par l’utilisateur
• peuvent être ajustés aux besoins de l’utilisateur, soutenant une grande variété de conceptions d’expériences et d’exigences d’analyse•
Spécifications
Spécifications
| For Use With (Equipment) | QuantStudio™ 12 k Flex |
| Product Line | QuantStudio |
| Software Type | Logiciel |
| Operating System | Windows 7, Windows XP |
| License | Terme |
| Quantity | Pack de 10 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.