missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva CyDye™ Fluors DIGE : Cy5

Numéro de catalogue. 45002257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 nM
5 x 5 nM
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
45002257 5 nM
45002242 5 x 5 nM
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 45002257 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 25801085
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Permettre la détection de jusqu’à trois échantillons de protéines prémarqués et des étalons sur le même gel d’électrophorèse 2D

  • Les colorants adaptés à la taille et à la charge permettent la co-migration d’échantillons marqués à l’intérieur du gel
  • Les teintures vives et très sensibles permettent l’utilisation de la technique d’étiquetage minimal
  • Perte minimale de signal lors de l’étiquetage, de la séparation et du balayage
  • Aucun changement du signal sur une large plage de pH utilisée lors de la séparation en première dimension (IEF)
  • Un signal discret provenant de chaque fluor, avec un minimum de diaphonie, contribue à une grande précision
  • Permettre le marquage de 50 μg de protéines par réaction de marquage

Pour les applications 2D générales où des quantités suffisantes d’échantillons sont disponibles.

Spécifications

Format Solide
For Use With (Application) Pour les applications 2D générales où des quantités suffisantes d’échantillons sont disponibles, la détection de jusqu’à trois échantillons de protéines prémarqués et des étalons sur le même gel d’électrophorèse 2D
Quantity 5 nM
Product Type Amersham CyDye DIGE Fluor Cy5 Minimal Dye
Kit Contents 5 nM de CyDye teinture minimale DIGE Fluor Cy5
Content And Storage -15 °C à -30 °C
Color Rouge