missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Cyclosporine A, 98%

Numéro de catalogue. AC457970010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AC457970010 1 g
AC457970050 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC457970010 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 457970010
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

La cyclosporine A, 98%, CAS # 59865-13-3, est un composé qui présente des activités immunosuppressives, antifongiques, antirhumatismales et dermatologiques. C’est aussi un inhibiteur de calcineurine et d’enzymes. | CAS : 59865-13-3 | C62H111N11O12 | 1202,64 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Description générale

• La cyclosporine A est un oligopeptide cyclique non polaire produit par le champignon Tolypocladium inflatum

Identifiants chimiques

CAS 59865-13-3
Molecular Formula C62H111N11O12
Molecular Weight (g/mol) 1202.64
MDL Number MFCD00274558
InChI Key PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQENA-N
PubChem CID 132274082
SMILES CCC1NC(=O)C(C(O)C(C)C\C=C\C)N(C)C(=O)C(C(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)C(NC(=O)C(CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C

Spécifications

Type Cyclosporin A
Melting Point 146.0°C to 151.0°C
Infrared Spectrum Authentic
Loss on Drying 2% max. (60°C, 3 hrs, 5 mm Hg)
Quantity 1 g
IUPAC Name 30-éthyle-33-[(4E)-1-hydroxy-2-méthylhex-4-en-1-yl]-1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonméthyl-6,9,18,24-tétrakis(2-méthylpropyl)-3,21-bis(propan-2-yl)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-indecaazacyclotriatriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undécône
Formula Weight 1202.61
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Cyclosporin A
Hazard Category Danger
Hazard Statement GHS H Statement Harmful if swallowed. May cause cancer. May damage fertility. May damage the unborn child.
Precautionary Statement GHS P Statement Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Obtain special instructions before use. Use personal protective equipment as required. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

RUO – Usage réservé à la recherche