missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Cycloheximide, 90%

Numéro de catalogue. p-7057529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AAJ6666503 1 g
AAJ6666506 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAJ6666503 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J6666503

CAS : 66-81-9 | C15H23NO4 | 281,35 g/mol

Un réactif de laboratoire fréquemment utilisé qui inhibe la croissance fongique en ciblant la synthèse des protéines.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

  • Un réactif de laboratoire fréquemment utilisé qui inhibe la croissance fongique en ciblant la synthèse des protéines

Identifiants chimiques

CAS 66-81-9
Molecular Formula C15H23NO4
Molecular Weight (g/mol) 281.35
MDL Number MFCD00082346
InChI Key YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Synonym 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide; Actidione
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
IUPAC Name 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-diméthyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyéthyle]pipéridine-2,6-dione
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1

Spécifications

Type Cycloheximide
Physical Form Poudre
Melting Point 111°C to 116°C
Color Crème à blanc
Quantity 1 g
Flash Point >110°C (230°F)
UN Number UN2811
Boiling Point 492°C
Beilstein 88868
Merck Index 14,2728
Solubility Information Soluble in water at 20mg/mL
Formula Weight 281.35
Percent Purity 90%
Chemical Name or Material Cycloheximide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H300-H341-H360D
Hazard Statement GHS H Statement
H300-H360-H341
Fatal if swallowed.
May damage fertility or the unborn child.
Suspected of causing genetic defects.
Precautionary Statement P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P310-P308+P313-P330-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 6.1; Packaging Group: I; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
EINECSNumber 200-636-0
RTECSNumber MA4375000
TSCA No
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche