missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ Gant moyen résistant à la coupure
Description
- Les gants 48-707 EDGE™ résistants à la coupe et à l’abrasion offrent ANSI un niveau de coupe A6 et EN 388 ISO niveau de coupe F, ce qui offre un très haut niveau de protection contre la coupure
- Avec une prise accrue et une dextérité accrues grâce à leur revêtement PU de paume, ces gants protecteurs combinent une bonne prise en main et de la dextérité, et conviennent aux environnements secs ou légèrement huileux
- Risques réduits de plus, les EDGE™ gants 48-707 répondent aux besoins de protection contre les décharges électrostatiques et disposent de capacités antistatiques
- Caractéristiques supplémentaires : ces gants gris de protection des mains possèdent aussi une doublure sans couture et un poignet tricoté, offrant un ajustement sûr pour des applications nécessitant une forte résistance à la coupure
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | EN 388 ISO |
| Certifications/Conformité (Europe) | Étiquette Ecovadis |
| Zone enduite | Palm |
| Structure | Tricot |
| Matériau de manchette | HPE |
| Matériau de revêtement | Polyuréthane, Fibre de verre |
| Couleur | Gris |
| Indice de résistance aux coupures | ANSI A6 |
| Main | Spécifique |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus de résultats |