missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ ITS+ Supplément universel de culture prémixé

Description
Le Corning portefeuille de cytokines, de facteurs de croissance et de supplémentation en milieu offre un large éventail de protéines qui entraînent la prolifération ou la différenciation des cellules affectées.
- Facteurs de croissance vialés, hautement purifiés, avec une forte activité biologique
- Large gamme de lymphokines naturels et recombinants hautement purifiés
- Suppléments enrichis en culture à reconstituer ou ajouter dans le médium de votre choix
- Multipliez vos cellules dans des conditions plus définies à réduction ou sans sérum
Corning offre une large gamme d’autres suppléments de croissance des médias. Certains produits sont spécifiques au type cellulaire, comme SMC4 (pour les iPSC) et le supplément de culture de cellules T (pour les lymphocytes T), tandis que d’autres produits favorisent la prolifération dans une grande variété de types cellulaires. Réduire l’utilisation du sérum est facilitée avec des produits comme ITS Nu-Serum Corning ™.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 2° à 8 °C |
| Type de produit | ITS Prémix |
| Stérilité | Filtré stérile |
| Formule | Sous forme de solution aqueuse contenant de l’insuline humaine recombinante, de la transferrine humaine (12,5 mg chacun), de l’acide séléneux (12,5 μg), de la BSA (2,5 g) et de l’acide linoléïque (10,7 mg) |
| Quantité | 20 mL |