Learn More
Corning™ Facteur de croissance épidermique (EGF), naturel de souris (grade récepteur)

Description
Le Corning portefeuille de cytokines, de facteurs de croissance et de supplémentation en milieu offre un large éventail de protéines qui entraînent la prolifération ou la différenciation des cellules affectées.
- Facteurs de croissance vialés, hautement purifiés, avec une forte activité biologique
- Large gamme de lymphokines naturels et recombinants hautement purifiés
- Suppléments enrichis en culture à reconstituer ou ajouter dans le médium de votre choix
- Multipliez vos cellules dans des conditions plus définies à réduction ou sans sérum
Les facteurs de croissance sont des protéines qui se lient aux récepteurs situés à la surface des cellules non hématopoïétiques. Chaque famille de facteurs de croissance affecte des types cellulaires spécifiques, par exemple, les facteurs de croissance nerveuse (NGF) affectent les types de cellules nerveuses, et les facteurs de croissance épidermiques (EGF) affectent les types cellulaires épithéliaux.
Corning offre une gamme de facteurs de croissance dérivés de différentes espèces, tant naturelles que recombinantes. Ces facteurs de croissance ont été utilisés pour favoriser la prolifération à long terme en culture cellulaire et pour induire la différenciation cellulaire dans divers types cellulaires dans des conditions sériques sans sérum ou à réduction sérique.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 2° à 8 °C |
| Type de produit | Facteur de croissance |
| Format | Naturel |
| Formule | Lyophilisé à partir d’acétate d’ammonium, sans vecteurs, se reconstitue en dH2O |
| À utiliser avec (application) | Une large gamme de lymphokines et biochimiques naturels et recombinants hautement purifiés, ainsi que des facteurs de croissance, conçus spécifiquement pour la recherche en biologie cellulaire fondamentale |
| Grade de qualité ou de pureté | >98% par SDS-PAGE et pH 9,9 PAGE |
| Quantité | 100 μg |
| Réactivité | Souris |
| Sources | Glandes sous-maxillaires mâles de souris |