Learn More
Bullard™ Assemblages et accessoires Cool Tubes AC1000
Description
Comprend
Nylon Ceinture† et bouclier thermique
- Les tubes refroidissent l’air entrant jusqu’à 11 à 17 °C (20 à 30 °F)
- Des soupapes de contrôle du débit d’air ajustables permettent à l’utilisateur d’ajuster la température de l’air entrant selon le niveau de confort individuel
- 1/4 de po. Mamelons
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Respirateur à air comprimé des séries 88VX, CC20, RT et GR50 |
| Comprend | 0,25 po. Interchange industriel (compatible Hansen) Tétine à déconnexion rapide, soupapes de contrôle de température ajustables, Nylon courroie et bouclier thermique |
| Modèle | AC1000 |
| Type de produit | Assemblage de tubes froids |