missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

United Scientific™ Cylindres de mesure coniques, polypropylène

Numéro de catalogue. S16075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 mL
25 mL
50 mL
125 mL
200 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
S16075 50 mL
S16003 200 mL
S16004 25 mL
S16055 12 mL
S15792 125 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. S16075 Fournisseur United Scientific™ Code fournisseur 81152

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un design unique offre aux utilisateurs une option différente des cylindres standards.

  • Nos cylindres de mesure coniques en polypropylène sont idéaux pour mesurer de petites quantités de réactifs.
  • Elles sont autoclavables et offrent une excellente clarté des contacts.
  • La base hexagonale offre une excellente stabilité au cylindre, et le bec conique permet un coulage facile des réactifs.
  • Présente des remises de diplômes faciles à lire.

Spécifications

Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Polypropylène
Graduations 2 mL
Type de base Hexagonal(e)
Hauteur (impériale) 3,58 po.
Hauteur (métrique) 91 mm
Type de produit Cylindre de mesure gradué