missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dentec Safety™ Comfort-Air™ Respirateur élastomérique à demi-masque 400NxMD
Description
- Le design de la pièce faciale à profil bas s’adapte aux protections faciales de style industriel et médical
- Offre aussi un champ de vision étendu
- Aucune valve d'expiration ne garantit que l'expiration de l'utilisateur ne quitte pas le masque
- La bride d’étanchéité roulée offre un confort supérieur et améliore les capacités d’ajustement
- Cela ne nécessite pas que l’utilisateur ajuste les sangles trop serrées
- Une zone d’étanchéité texturée réduit le risque que le masque glisse sur le visage
- Un joint confortable sur une grande variété de tailles faciales
- Conçu pour permettre l’ajustement approprié de la plupart des & lunettes de sécurité et lunettes de protection
- L’ensemble du harnais ultra-léger offre un confort supplémentaire
- La suspension à berceau s’adapte confortablement sous les systèmes de suspension pour casques de chantier et casques de soudure & à meulage
- Le réglage à 8 positions permet d’ajuster les cartouches à trois positions différentes
Spécifications
Spécifications
| Color | Blanc |
| Material | Élastomère thermoplastique |
| Product Type | Respirateur à demi-masque |
| Size | Taille moyenne/Grande taille |
| With Exhalation Valve | Non |
| Facepiece Material | Élastomère thermoplastique |
| Latex Free | Oui |
| Model | 400NXMD-ML-00 |
| Suspension Type | 8 points |