missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dentec Safety™ Comfort-Air™ Respirateurs Série 100 avec filtres P100 Diskit™ P100
Description
- Fabriqué à partir de silicone pur sans additifs supplémentaires
- Confortable et facile à nettoyer
- Durable avec une longue durée de service
- Le design à profil bas de la pièce faciale s’adapte sous la plupart des casques de meulage et de soudure
- Champ de vision étendu
- De grandes valves d’inhalation permettent une inhalation maximale
- Valve d’expiration stratégiquement placée sous les narines et devant la bouche pour assurer que l’air chaud expiré sorte immédiatement du masque
- Le design Saf-Twist fixe rapidement la cartouche à tout Dentec demi-masque de sécurité ou à un masque facial purificateur d’air facial complet
- Le connecteur décalé améliore la visibilité et permet de porter des visières ou des casques de soudure sans interférence
- Le réglage à 3 positions permet aux utilisateurs d’ajuster la cartouche à trois positions différentes
Spécifications
Spécifications
| Certifications (NIOSH) | NIOSH 42 CFR Partie 84 |
| Couleur | Bleu |
| Type de filtre | P100 |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Respirateur à demi-masque |
| Taille | Petits |
| Matériau du masque | Silicone |
| À utiliser avec (équipement) | Cartouches/Disquets |
| Modèle | 1-S-DISKP100ZAM |
| Type d’emballage | Sac d’exposition |
| Afficher plus de résultats |