missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Safety Apparel™ Blouses de laboratoire FR résistantes aux produits chimiques, sans poches
Description
- Tissu/Matériau 4,4 oz. Les poignets tricotés CR/FR Aramid Blend FR Nomex maintiennent les manches en place
- Bouches d’aération latérales inférieures pour une mobilité accrue
- Boutons à pression en plastique résistants pour un enfilage et un retrait faciles
- Le passage latéral permet d’accéder aux poches sous le manteau
- Boucle d’accessoires durable pour lunettes de sécurité, stylos, badges, etc.
- Très respirant
- Entretien facile et blanchiment
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire résistante aux produits chimiques |
| Taille | 2X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Fibre d’aramide |
| Couleur | Marine |
| Type de bouchon | Boutons-pression |
| Modèle de manchette | Tricot |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Produits chimiques, Flamme |
| Afficher plus de résultats |