missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
United Scientific™ Chalkboard Instruments
Designed for whiteboards and chalkboards.
$53.18 - $67.18
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Includes | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Includes | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
S15865
|
United Scientific™
CHPR01 |
Protractor |
chaque for $63.32
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S15747
|
United Scientific™
CHTE45 |
45° Triangle |
chaque for $53.18
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S15892
|
United Scientific™
CHRL40 |
Meter Ruler |
chaque for $67.18
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S15759
|
United Scientific™
CHTR60 |
60° Triangle |
chaque for $55.43
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Durable, lightweight oversized plastic instruments, designed for whiteboards and chalkboards.
- Triangles, protractor, and ruler are made of white polystyrene and feature handles for ease of use.
- Compass is made of clear acrylic, and accommodates most dry erase and magic markers.
- Individual parts are also available separately.
- Contents:
- Triangle, 45°, 23 in. base, 16 in. sides
- Triangle, 60°, 22 in. base
- Protractor, 180° marked with intervals of 1°, 20 in.base, 10 in.height
- Meter Ruler, graduated in inches (1 to 39 in.) and centimeters (1 to 100 cm), 7 cm wide
- Compass, with locking screw, rubber suction cup, 18 in.long, accommodates most dry erase and magic markers, radius 15 in.
Spécifications
| Classroom Measurement Set | |
| Plastic |
Warning: Cancer and reproductive harm