missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Promega Inhibiteurs de caspase

Numéro de catalogue. PRG7232
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
125 μL
Concentration:
20 mM en DMSO
Inhibiteurs:
Z-VAD-FMK Caspase
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Concentration Inhibiteurs
PRG7232 125 μL 20 mM en DMSO Z-VAD-FMK Caspase
PRG7231 50 μL 20 mM en DMSO Z-VAD-FMK Caspase
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PRG7232 Fournisseur Promega Code fournisseur G7232

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Z-VAD-FMK est un inhibiteur de la caspase de pan permanente par les cellules.

  • Un inhibiteur de caspase pan-permanente cellulaire de l’apoptose
  • se lie irréversiblement au site catalytique des protéases caspases
  • Fourni en DMSO pour un ajout pratique à la culture cellulaire ou aux extraits
Note :  Z-VAD-FMK est fourni à 20 mM en DMSO pour une addition pratique à la culture cellulaire ou aux extraits. Le peptide est O-méthylé en position P1 sur l’acide aspartique, offrant une stabilité accrue et une perméabilité cellulaire accrue. La concentration suggérée pour une utilisation dans le modèle de culture cellulaire Jurkat traité par anti-Fas mAb est de 20 μM.

Spécifications

Concentration 20 mM en DMSO
Couleur Incolore
À utiliser avec (application) se lie de façon irréversible au site catalytique des protéases caspases et peut inhiber l’induction de l’apoptose
Contenu et stockage -30 °C à -10 °C
Quantité 125 μL
Type de produit Inhibiteur de caspase Z-VAD-FMK
Inhibiteurs Z-VAD-FMK Caspase
Forme Liquide