missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Virole capillaire CapSeal Bullet™ , conception courte, colonne de 0,32 mm
Description
Caractéristiques : Étanchéités à 1/8 de tour au-delà du doigt. Réutilisable. Un conic spécial réduit l’extrusion de graphite à l’ajustement. Composition du matériau : graphite sur une base en aluminium. Température maximale : 450 °C
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) interne | 0.5 mm |
| Quantité d’emballage | 10/Pk. |
| Aperçu général | Type de virole : Courte |
| Matériau | Graphite dans une base en aluminium |
CapSeal Bullet est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC