missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Calbiochem™ Lysozyme, blanc d’œuf de poule
Description
- Lysozyme indigène, blanc d’œuf de poule
- Hydrolyse βles liaisons de -1,4 entre l’acide N-acétylmuramique (2-acétamido-2-désoxy-3-O-[1carboxyméthyl]-glucopyranose) et les résidus de N-acétyl-glucosamine dans la chitine
- Hydrolyse βles liaisons de -1,4 entre l’acide N-acétylmuramique et les résidus de N-acétyl-glucosamine dans les peptidoglycanes
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc cassé |
| Contenu et stockage | -20 °C |
| Sources | Œuf de poule |
| Quantité | 5 g |
| Type de produit | Lysozyme, blanc d’œuf de poule |
| Forme | Solide lyophilisé |
Pour usage de recherche seulement