missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Calbiochem™ Réactif de Cleland, grade en biologie moléculaire
Description
- Contaminants : DNases, protéases, RNases : aucun détecté
- Absorbance (100 mM, 1 cm, 260 nm) : ≤0,500; (100 mM, 1 cm, 280 nm) : ≤0,100
- Métaux lourds : ≤0,001%
Spécifications
Spécifications
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.24 |
| Pureté | ≥99% par titration |
| Formule moléculaire | C4H10O2S2 |
| Contenu et stockage | 2 °C à 8 °C |
| Forme | Solide cristallin |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,4-Dithiothréitol, TDT |
| Solubilité | EtOH, Eau |
| Type de produit | Calbiochem Le réactif de Cleland |