missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulwark™ FR Blouses de laboratoire à bouton-pression dissimulées Nomex
Description
- Résistante au feu
- Bleu royal
- Fermeture avant boutonnée dissimulée
- Col de revers
- Extrémités des manchons à ourlet
- Ouvertures latérales
- Une poche pour la poitrine et deux poches pour les hanches
Spécifications
Spécifications
| Taille | 2X-Grand |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Nomex Aramid, Dupont™ Kevlar™ Fibres d’aramide |
| Couleur | Bleu royal |
| Type de bouchon | Boutons-pression |
| Modèle | Régulier |
| Nb de poches | 3 |
| Type de collier | Revers |
| Tour de poitrine (impériale) | De 52 à 54 pouces. |
| Certifications/Conformité | NFPA 2112 |