Learn More
Bullard™ Accessoire de dispositif de gestion de la température corporelle, ensemble silencieux/valve
Numéro de catalogue. 296358695
Numéro de catalogue. 296358695 Fournisseur Bullard™ Code fournisseur MV2400
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Vanne silencieuse en acier inoxydable utilisée avec des dispositifs de contrôle de température HC2400.
Spécifications
Modèle MV2400
Type de produit Ensemble silencieux/soupape