missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromocyclohéptane 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C068010G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C068010G 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. C068010G Fournisseur TCI America Code fournisseur C068010G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2404-35-5
Formule moléculaire C7H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 177.09
Numéro MDL MFCD00004149
Clé InChI LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
PubChem CID 16992
Nom de l’IUPAC Bromocyclohéptane
SOURIRES BrC1CCCCCC1

Spécifications

Nom ou substance chimique Bromocycloheptane
Couleur Jaune
Point d’ébullition 72 °C
Quantité 10 g
Poids de formule 177.09
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide