missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromocyclohéptane, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Density | 1.3 |
| Boiling Point | 71°C to 72°C (10 mmHg) |
| Flash Point | 68°C (154°F) |
| Refractive Index | 1.5052 |
| Quantity | 5 g |
| Beilstein | 1098389 |
| Formula Weight | 177.09 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | Bromocycloheptane |
Safety and Handling
| missing translation for 'healthHazard1' | H227 |
| missing translation for 'healthHazard2' | GHS H Statement H227 Combustible liquid. |
| missing translation for 'healthHazard3' | P210-P280-P370+P378q-P501c |
| EINECSNumber | 219-294-9 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche