missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BODIPY™ Ester succinimidyle sulfoné FL

Numéro de catalogue. D6140
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D6140 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D6140 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D6140

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

BODIPY™ Ester succinimidyle sulfoné FL

L’ester FL sulfosuccinimidyl réactif BODIPY™ à l’amine peut être utilisé pour créer des bioconjugués fluorescents verts. Cette moitié réactive est sulfonée pour augmenter la solubilité dans l’eau. Le colorant FL électroniquement neutre BODIPY™ possède les spectres les plus semblables à la fluorescéine parmi les colorants fluorescents BODIPY™ verts.

Spécifications

Quantité 5 mg
Type de produit Ester succinimidyle sulfoné FL
Contenu et stockage À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière.
Réactivité chimique Amine
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Groupement réactif Ester actif, ester succinimidyle
Étiquette ou colorant BODIPY™ FL
Type d’étiquette BODIPY Colorants
Gamme de produit BODIPY

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.