missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Salopette avec capuchon
Description
- Boucles pour les pouces afin d’assurer une prise sécuritaire
- Fermeture éclair avec couvercle scellable
- Capuche, dos, poignets et chevilles élastiques
- BDCHT
- Sans silicone
- Certifications et tests :
- Fabriqué dans une installation détenant ISO les certifications 9001:2015 et (UE)2016/425
Module D - Conforme à la catégorie 3 - Règlement
sur les équipements de protection individuelle (EPI) 2016/425 - Testé selon les vêtements de protection
standard EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 pour une utilisation contre les particules solides (Type 5) - Testé selon la norme EN ISO 13034:2005+A1:2009 vêtements de protection
contre les produits chimiques liquides (Type 6) - Testé selon les vêtements de protection standard EN ISO 14325 contre
les produits chimiques - Testé selon la norme ASTM de perméation F739-12
- Testés selon les normes : EN 1149-5:2008, vêtements de protection - propriétés électrostatiques; EN 530, Résistance à l’abrasion; EN 7854, Résistance à la fissuration par flexion; EN 6530, Résistance à la pénétration par des liquides; EN 13934-1, Résistance à la traction; EN 9073-4, Résistance à la déchirure trapézoïdale; EN 863, Résistance à la perforation; et EN 13935-2, Force de la couture.
- Traité dans un environnement certifié ISO NEBB Classe 4
- Fabriqué dans une installation détenant ISO les certifications 9001:2015 et (UE)2016/425
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Combinaisons pour salle blanche |
| Taille | 4X-Grand |
| Sexe | Unisex |
| Matériau | CleanTough™ Tissu |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Modèle de taille | Elastic at Back |
| Modèle de cheville | Élastique |
| Modèle de manchette | Élastique |
| Type de col | Avec capuchon |
| Afficher plus de résultats |