missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ Gants ESD résistants à l’huile triple diplés en PVC
Description
- Le revêtement en PVC triple trempé protège contre les produits chimiques, tout en restant flexible
- La doublure et le revêtement antistatiques empêchent les étincelles causées par l’électricité statique, aidant à éviter les explosions accidentelles
- La conception imperméable est idéale pour travailler dans des environnements humides ou gras
- La forme ergonomique offre un confort supplémentaire pour réduire la fatigue des mains
- Traitement spécial aux hydrocarbures
- Actibactériens et anti-odeurs traités
- Doublure en tricot sans couture
- Bord festonné
- Fin rugueuse
Spécifications
Spécifications
| Matériau de revêtement | PVC, Mélange coton/polyester |
| Couleur | Noir |
| Finition extérieure | Entièrement texturé |
| Main | Spécifique |
| Type de produit | Gants ESD |
| Taille | 9 |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de matériaux inflammables ou explosifs |
| Type de manchette de gant | Gantelet |
| Séries | 660ESD |
| Longueur (impériale) | 30,48 cm (12 po) |
| Afficher plus de résultats |