missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Bacto™ Extrait de levure, technique
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. DF0886170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
DF0886170 500 g
DF0886081 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. DF0886170 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 288620

Convient à une utilisation comme suppléments nutritionnels multifonctionnels dans la culture cellulaire de mammifères, la fermentation microbienne et la culture cellulaire d’insectes.

  • Concentrés de la fraction hydrosoluble de cellules de Saccharomyces cerevisiae autolysées issues de levure de boulangerie cultivée en culture primaire
  • Ces produits sans origine animale peuvent être utilisés comme compléments nutritionnels multifonctionnels dans les applications de culture cellulaire mammifère, de fermentation microbienne et de culture cellulaire insecte
  • L’extrait de levure fournit des vitamines hydrosolubles essentielles, des acides aminés, des peptides et des glucides à toute formulation moyenne
  • Bacto L’extrait de levure est un ingrédient essentiel pour les analyses microbiologiques des vitamines
  • Le facteur B, une substance de croissance nécessaire à la production de rifampicine chez une espèce de Nocardia, peut être isolé à partir d’extrait de levure
  • Développé pour offrir des produits tarifés pour le marché de la biotechnologie avec une clarté acceptable et des caractéristiques favorisant la croissance
  • Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés, à une température comprise entre 2 °C à 25 °C

Spécifications

Certifications/Conformité LUO
Contenu et stockage Conditions de conservation : 2°C à 25°C. Conserver au frais et au sec dans des contenants bien fermés.
Type de culture Mammifères, insectes, micro-organismes
Forme Déshydraté
Type de produit Milieux de croissance bactérienne
Format Bouteille
À utiliser avec (application) Milieux de culture déshydratés
Gamme de produit Bacto
Quantité 500 g
Sources Sans origine animale