missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Bacto™ Acides de Casamino, technique

Description
- Une hydrolyse acide d’origine animale (AO) de la caséine
- Moins de traitement entraîne une teneur plus élevée en chlorure de sodium et en fer
- Il a été utilisé avec succès dans la production de plusieurs vaccins pour la santé animale
- Bacto™ Les acides casaminos, techniquement, ont démontré qu’ils soutiennent la croissance des espèces de Bordetella, Haemophilus et Vibrio
- Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés entre 2 °C et 25 °C
Certifications
AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP ISO/DIS, 11014
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP ISO/DIS, 11014 |
| Contenu et stockage | Conditions de conservation : 2°C à 25°C. Conserver au frais et au sec dans des contenants bien fermés. |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Acides casaminos |
| Format | Bouteille |
| À utiliser avec (application) | Les vaccins pour la santé animale soutiennent la croissance des espèces de Bordetella, Haemophilus et Vibrio |
| Gamme de produit | Bacto |
| Grade de qualité ou de pureté | Grade technique |
| Quantité | 500 g |
| Sources | Origine animale, caséine |