missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azithromycine USP dihydratée, Medisca™

Spécifications
Spécifications
| Forme physique | Poudre |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 kg |
| Pourcentage de pureté | 945 à 1030 μg/mg |
| Niveau | USP |