missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Astec™ CHIROBIOTIC™ Colonne HPLC chirale T, taille de particule de 5 μm
Description
CHIROBIOTIC™ Les colonnes en T offrent une sélectivité unique pour plusieurs classes de molécules, notamment les acides aminés alpha, bêta, gamma et cycliques non dérivés, les acides aminés N-dérivés, les acides hydroxy-carboxyliques, les composés acides incluant les acides carboxyliques et les phénols, les petits peptides, les analytes aromatiques neutres et les amines cycliques aromatiques et aliphatiques. Des séparations normalement obtenues sur un CSP d’échange de type éther à couronne chirale ou ligands sont également possibles sur les CHIROBIOTIC™ T et T2, mais dans des phases mobiles beaucoup plus simples, comme l’eau-alcool. De plus, tous les bêta-bloquants connus (alcools aminés) et les dihydrocoumarines ont été résolus. CHIROBIOTIC™ T et T2 diffèrent par leur chimie de liaison et la taille des pores de la particule de soutien, ce qui leur confère une sélectivité et une capacité de préparation différentes.
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 10 cm |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 3,8 à 6,8 |
| Taille des pores | 100 Å |
| Phase stationnaire | Glycopeptide de téicoplanine |
| Gamme de produit | Astec CHIROBIOTIC |
| Matrice | Phase glycopeptidique de teicoplanine / plateforme de particules en gel de silice de haute pureté |
| Phase | Chiral |
| Technique | HPLC chirale |
Astec et CHIROBIOTIC sont des marques déposées de Sigma-Aldrich Co. LLC.